p-Anisidin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Methoxyanilin, 4-Anisidin
A10946.0B A10946.22 A10946.36
A10946.0BEA 1800 DKK
A10946.0B A10946.22 A10946.36
p-Anisidin ≥99%
p-Anisidin
Purity: 99% CAS No.: 104-94-9 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Flash Point: 122°(251°F) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 240-243° Beilstein Reference: 471556 Merck Reference: 14,667 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007864
Formel: C₇H₉NO
Molekylvægt: 123.15 g/mol
Kogepunkt: 240…243 °C
Smeltepunkt: 56…60 °C
Massefylde: 1.089
Flammepunkt: 122 °C (251 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007864
CAS-nummer: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00670