4-Methoxyphenyl isothiocyanat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Methoxyphenylisothiocyanate
A15331.04
A15331.09
A15331.18
A15331.04EA
425
DKK
A15331.04
A15331.09
A15331.18
4-Methoxyphenyl isothiocyanat ≥98%
4-Methoxyphenyl isothiocyanat
Purity: 98%
CAS No.: 2284-20-0
Molecular Formula: C8H7NOS
Formula Weight: 165.22
Flash Point:
Formel:
C₈H₇NOS Kogepunkt: 279…281 °C Smeltepunkt: 18…20 °C Massefylde: 1,196 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011676 CAS-nummer: 2284-20-0 EINECS: 218-921-3 ADR: 8,III |