2-Methoxy-4-nitrophenylisothiocyanat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L12150.03
L12150.06
L12150.03EA
356
DKK
L12150.03
L12150.06
2-Methoxy-4-nitrophenylisothiocyanat ≥97%
2-Methoxy-4-nitrophenylisothiocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 190774-55-1
Molecular Formula: C8H6N2O3S
Formula Weight: 210.21
Melting Point: 107-109°
Beilstein Reference: 6924925
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041379
Formel:
C₈H₆N₂O₃S Smeltepunkt: 107…109 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041379 CAS-nummer: 190774-55-1 UN nummer: 2923 ADR: 8,III |