Phenylisothiocyanat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07028.0100 8.07028.0250 8.07028.0025
8.07028.0100EA 520 DKK
8.07028.0100 8.07028.0250 8.07028.0025
Phenylisothiocyanat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Phenylisothiocyanat
Formel: C₇H₅NS
Kogepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004798
CAS-nummer: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07450
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble,(decomposition)
Melting Point -21 °C
Molar Mass 135.18 g/mol
Boiling Point 221 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.6497 (20 °C, 589 nm)
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Synonyms Isothiocyanic acid phenyl ester, PTC
Hill Formula C7H5NS
Chemical Formula C6H5NCS