Phenylisothiocyanat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11596.06 A11596.22 A11596.36
A11596.06EA 384 DKK
A11596.06 A11596.22 A11596.36
Phenylisothiocyanat ≥97%
Phenylisothiocyanat
Formel: C₇H₅NS
Kogepunkt: 220…221 °C
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 1,131
Flammepunkt: 87 °C (188 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004798
CAS-nummer: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN nummer: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,7297