Phenylisothiocyanat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
160971000 160975000 160970025
ACRO160971000EA 509 DKK
ACRO160971000 ACRO160975000 ACRO160970025
Phenylisothiocyanat 98%
Phenylisothiocyanat
Formel: C₇H₅NS
Kogepunkt: 221 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 1,1288 g/cm³
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004798
CAS-nummer: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN nummer: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07450
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6490 to 1.6510 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Specific gravity (20°C) 1.13 to 1.136