2,4-Dimethoxyphenylisocyanat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-Isocyanato-2,4-dimethoxybenzene
L09762.06
L09762.03
L09762.06EA
1030
DKK
L09762.06
L09762.03
2,4-Dimethoxyphenylisocyanat ≥97%
2,4-Dimethoxyphenylisocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 84370-87-6
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₉H₉NO₃ Kogepunkt: 139…141 °C (11 mmHg) Smeltepunkt: 31…32 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00002005 CAS-nummer: 84370-87-6 EINECS: 282-747-4 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |