4-Methoxyphenylisocyanat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
218760050 218760250
ACRO218760050EA 533 DKK
ACRO218760050 ACRO218760250
4-Methoxyphenylisocyanat 99%
4-Methoxyphenylisocyanat
Formel: C₈H₇NO₂
Kogepunkt: 106…110 °C (16 mmHg)
Massefylde: 1,15 g/cm³
Flammepunkt: 98 °C
MDL Number: MFCD00002026
CAS-nummer: 5416-93-3
EINECS: 226-513-1
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %