3-Methoxyphenylisocyanat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B24329.06
B24329.14
B24329.06EA
682
DKK
B24329.06
B24329.14
3-Methoxyphenylisocyanat ≥99%
3-Methoxyphenylisocyanat
Purity: 99%
CAS No.: 18908-07-1
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5430
Odour: Pungent
Boiling Point: 94-95°/10mm
Beilstein Reference: 775986
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002019
Formel:
C₈H₇NO₂ Kogepunkt: 94…95 °C (10 mmHg) Massefylde: 1,138 Flammepunkt: 96 °C (204 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002019 CAS-nummer: 18908-07-1 EINECS: 242-658-3 UN nummer: 2206 ADR: 6.1,III |