3-Methoxyphenylisocyanat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
221160050 221160250
ACRO221160050EA 369 DKK
ACRO221160050 ACRO221160250
3-Methoxyphenylisocyanat 99%
3-Methoxyphenylisocyanat
Formel: C₈H₇NO₂
Kogepunkt: 94…95 °C (10 mmHg)
Massefylde: 1,13 g/cm³
Flammepunkt: 96 °C
MDL Number: MFCD00002019
CAS-nummer: 18908-07-1
EINECS: 242-658-3
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %