2-Methoxyphenylisocyanat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A18075.06
A18075.14
A18075.06EA
573
DKK
A18075.06
A18075.14
2-Methoxyphenylisocyanat ≥98%
2-Methoxyphenylisocyanat
Purity: 98%
CAS No.: 700-87-8
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₈H₇NO₂ Kogepunkt: 94…96 °C (10 mmHg) Massefylde: 1,122 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00002004 CAS-nummer: 700-87-8 EINECS: 211-853-5 UN nummer: 2206 ADR: 6.1,III |