4-Nitrophenylisocyanat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Isocyanato-4-nitrobenzene
296700050 296700250
ACRO296700050EA 358 DKK
ACRO296700050 ACRO296700250
4-Nitrophenylisocyanat 98%
4-Nitrophenylisocyanat
Formel: C₇H₄N₂O₃
Kogepunkt: 277 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 56…62 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007306
CAS-nummer: 100-28-7
EINECS: 202-836-3
UN nummer: 3335
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 62 °C
GC ≥97.5 %