3-(Dimethylamino)phenol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
N,N-Dimethyl-3-hydroxyaniline, 3-Dimethylaminophenol
B23067.06
B23067.14
B23067.22
B23067.06EA
341
DKK
B23067.06
B23067.14
B23067.22
3-(Dimethylamino)phenol ≥97%
3-(Dimethylamino)phenol
Purity: 97+%
CAS No.: 99-07-0
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 148°(298°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 267°
Beilstein Reference: 774631
MDL No.: MFCD00002264
Formel:
C₈H₁₁NO Molekylvægt: 137.18 g/mol Kogepunkt: 267 °C Smeltepunkt: 80…84 °C Flammepunkt: 148 °C (298 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002264 CAS-nummer: 99-07-0 EINECS: 202-727-0 |