4-Amino-N,N-dimethylanilin 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A15962.0B A15962.18 A15962.30
A15962.0BEA 7390 DKK
A15962.0B A15962.18 A15962.30
4-Amino-N,N-dimethylanilin 96%
4-Amino-N,N-dimethylanilin
Purity: 96% CAS No.: 99-98-9 Molecular Formula: C8H12N2 Formula Weight: 136.20 Flash Point: 130°(266°F) Melting Point: 34-38° Boiling Point: 262° Beilstein Reference: 508105 Merck Reference: 14,3254 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007860
Formel: C₈H₁₂N₂
Kogepunkt: 262 °C
Smeltepunkt: 34…38 °C
Massefylde: 1,09
Flammepunkt: 130 °C (266 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007860
CAS-nummer: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3254