4-Amino-N,N-dimethylanilin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
408460050 408460250 408461000 408465000
ACRO408460050EA 344 DKK
ACRO408460050 ACRO408460250 ACRO408461000 ACRO408465000
4-Amino-N,N-dimethylanilin 97%
4-Amino-N,N-dimethylanilin
Formel: C₈H₁₂N₂
Kogepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 35 °C
Massefylde: 1,09 g/cm³
Flammepunkt: 130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007860
CAS-nummer: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,33280
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark brown to black Fused mass or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %