Azobenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20118.0025 8.20118.0100
8.20118.0025EA 602 DKK
8.20118.0025 8.20118.0100
Azobenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Azobenzen
Formel: C₁₂H₁₀N₂
Kogepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 66…69 °C
Massefylde: 1,203 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003022
CAS-nummer: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00948
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 6.4 mg/l (25 °C)
Melting Point 66 - 69 °C
Molar Mass 182.23 g/mol
Boiling Point 291 - 294 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.00048 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.203 g/cm3