Azobenzen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A10425.14 A10425.22 A10425.36
A10425.14EA 687 DKK
A10425.14 A10425.22 A10425.36
Azobenzen ≥97%
Azobenzen
Purity: 97+% CAS No.: 103-33-3 Molecular Formula: C12H10N2 Formula Weight: 182.23 Melting Point: 65-69° Boiling Point: 293° Merck Reference: 14,917 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003022
Formel: C₁₂H₁₀N₂
Kogepunkt: 293 °C
Smeltepunkt: 65…69 °C
Massefylde: 1,203
Flammepunkt: 140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003022
CAS-nummer: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,917