Azobenzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
401540500 401542500
ACRO401540500EA 1020 DKK
ACRO401540500 ACRO401542500
Azobenzen 98%
Azobenzen
Formel: C₁₂H₁₀N₂
Kogepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 66…69 °C
Massefylde: 1,203 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003022
CAS-nummer: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00948
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
GC ≥97.5 %