Methyl4-iodbenzoat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A19342.09 A19342.18 A19342.30
A19342.09EA 526 DKK
A19342.09 A19342.18 A19342.30
Methyl4-iodbenzoat ≥98%
Methyl4-iodbenzoat
Purity: 98% CAS No.: 619-44-3 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00016353
Formel: C₈H₇IO₂
Kogepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 114…116 °C
Massefylde: 2,02 g/cm³ (10 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016353
CAS-nummer: 619-44-3
EINECS: 210-597-1