Methyl4-iodbenzoat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
414460250 414461000 414460050
ACRO414460250EA 758 DKK
ACRO414460250 ACRO414461000 ACRO414460050
Methyl4-iodbenzoat 98%
Methyl4-iodbenzoat
Formel: C₈H₇IO₂
Molekylvægt: 262.05 g/mol
Kogepunkt: 276
Smeltepunkt: 113…117 °C
Massefylde: 2.02
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016353
CAS-nummer: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige to light orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
GC ≥97.5 %