Methyl2-iodbenzoat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
A13204.09 A13204.18
A13204.09EA 338 DKK
A13204.09 A13204.18
Methyl2-iodbenzoat ≥98%
Methyl2-iodbenzoat
Purity: 98% CAS No.: 610-97-9 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6040 Boiling Point: 274° Beilstein Reference: 2206859 MDL No.: MFCD00016351
Formel: C₈H₇IO₂
Molekylvægt: 262.05 g/mol
Kogepunkt: 274 °C
Massefylde: 1.730
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016351
CAS-nummer: 610-97-9
EINECS: 210-243-6