4-Iodbenzoylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B25388.06
B25388.14
B25388.22
B25388.06EA
513
DKK
B25388.06
B25388.14
B25388.22
4-Iodbenzoylchlorid ≥98%
4-Iodbenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 1711-02-0
Molecular Formula: C7H4ClIO
Formula Weight: 266.47
Flash Point:
Formel:
C₇H₄ClIO Kogepunkt: 120…121 °C (1 mmHg) Smeltepunkt: 61…65 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001058 CAS-nummer: 1711-02-0 EINECS: 216-974-7 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |