4-Iodbenzoylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B25388.06 B25388.14 B25388.22
B25388.06EA 513 DKK
B25388.06 B25388.14 B25388.22
4-Iodbenzoylchlorid ≥98%
4-Iodbenzoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 1711-02-0 Molecular Formula: C7H4ClIO Formula Weight: 266.47 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 61-65° Boiling Point: 120-121°/1mm Beilstein Reference: 774718 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001058
Formel: C₇H₄ClIO
Kogepunkt: 120…121 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 61…65 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001058
CAS-nummer: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II