4-Iodbenzoylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
412390250 412390050
ACRO412390250EA 1310 DKK
ACRO412390250 ACRO412390050
4-Iodbenzoylchlorid 98%
4-Iodbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClIO
Kogepunkt: 100 °C (0,7 mmHg)
Smeltepunkt: 62…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001058
CAS-nummer: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)