2-Fluorbenzensulfonylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A14181.03 A14181.06 A14181.14
A14181.03EA 331 DKK
A14181.03 A14181.06 A14181.14
2-Fluorbenzensulfonylchlorid ≥98%
2-Fluorbenzensulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 2905-21-7 Molecular Formula: C6H4ClFO2S Formula Weight: 194.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5370 Melting Point: 27-32° Boiling Point: 246-247° Beilstein Reference: 2093979 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042285
Formel: C₆H₄ClFO₂S
Kogepunkt: 246…247 °C
Smeltepunkt: 27…32 °C
Massefylde: 1,470
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042285
CAS-nummer: 2905-21-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II