2,4-Difluorbenzensulfonylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A14639.06 A14639.14 A14639.22
A14639.06EA 775 DKK
A14639.06 A14639.14 A14639.22
2,4-Difluorbenzensulfonylchlorid ≥98%
2,4-Difluorbenzensulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 13918-92-8 Molecular Formula: C6H3ClF2O2S Formula Weight: 212.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5187 Boiling Point: 236-237° Beilstein Reference: 2970373 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00042481
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
Kogepunkt: 236…237 °C
Massefylde: 1,581
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042481
CAS-nummer: 13918-92-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II