2-Chlor-4-Fluorthiophenol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Chlor-4-fluorobenzene-1-thiol, 2-Chloro-4-fluorobenzenethiol, 1-Chloro-3-fluoro-6-mercaptobenzene, 2-Chlor-4-fluorobenzenethiol
A13498.03
A13498.06
A13498.03EA
720
DKK
A13498.03
A13498.06
2-Chlor-4-Fluorthiophenol ≥97%
2-Chlor-4-Fluorthiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 175277-99-3
Molecular Formula: C6H4ClFS
Formula Weight: 162.61
Refractive Index: 1.5670
Boiling Point: 86-88°/15mm
MDL No.: MFCD00052936
Formel:
C₆H₄ClFS Molekylvægt: 162.61 g/mol Kogepunkt: 86…88 °C (15 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052936 CAS-nummer: 175277-99-3 |