3-Chlor-4-Fluorthiophenol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A10856.03
A10856.06
A10856.14
A10856.03EA
871
DKK
A10856.03
A10856.06
A10856.14
3-Chlor-4-Fluorthiophenol ≥97%
3-Chlor-4-Fluorthiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 60811-23-6
Molecular Formula: C6H4ClFS
Formula Weight: 162.61
Boiling Point: 68-70°/2mm
MDL No.: MFCD00052938
Formel:
C₆H₄ClFS Kogepunkt: 68…70 °C (2 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052938 CAS-nummer: 60811-23-6 |