4-(Trifluormethoxy)benzensulfonylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
A15467.03 A15467.06 A15467.14
A15467.03EA 325 DKK
A15467.03 A15467.06 A15467.14
4-(Trifluormethoxy)benzensulfonylchlorid ≥98%
4-(Trifluormethoxy)benzensulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 94108-56-2 Molecular Formula: C7H4ClF3O3S Formula Weight: 260.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4800 Boiling Point: 120-122°/15mm Beilstein Reference: 7641524 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00042408
Formel: C₇H₄ClF₃O₃S
Molekylvægt: 260.62 g/mol
Kogepunkt: 120…122 °C (15 mmHg)
Massefylde: 1.536
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042408
CAS-nummer: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN nummer: 3265
ADR: 8 II