4-(Trifluormethoxy)thiophenol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L18674.03
L18674.06
L18674.03EA
682
DKK
L18674.03
L18674.06
4-(Trifluormethoxy)thiophenol 95%
4-(Trifluormethoxy)thiophenol
Purity: 95%
CAS No.: 169685-29-4
Molecular Formula: C7H5F3OS
Formula Weight: 194.18
Refractive Index: 1.4750
Boiling Point: 64-66°/15mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00052312
Formel:
C₇H₅F₃OS Kogepunkt: 64…66 °C (15 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052312 CAS-nummer: 169685-29-4 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |