4-(Trifluormethoxy)phenol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
306040010 306040050
ACRO306040010EA 229 DKK
ACRO306040010 ACRO306040050
4-(Trifluormethoxy)phenol 98%
4-(Trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
Kogepunkt: 80 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 17…18 °C
Massefylde: 1,37 g/cm³
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040988
CAS-nummer: 828-27-3
EINECS: 212-583-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %