3-(Trifluormethoxy)phenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
α,α,α-Trifluoro-3-hydroxyanisole
B20196.03
B20196.06
B20196.03EA
379
DKK
B20196.03
B20196.06
3-(Trifluormethoxy)phenol ≥98%
3-(Trifluormethoxy)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 827-99-6
Molecular Formula: C7H5F3O2
Formula Weight: 178.11
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 68-69°/12mm
Beilstein Reference: 1868036
MDL No.: MFCD00040987
Formel:
C₇H₅F₃O₂ Molekylvægt: 178.11 g/mol Kogepunkt: 68…69 °C (12 mmHg) Massefylde: 1.379 Flammepunkt: 84 °C (183 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040987 CAS-nummer: 827-99-6 |