2-Amino-4-fluorphenol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-2-hydroxyaniline
H26165.03 H26165.06
H26165.03EA 633 DKK
H26165.03 H26165.06
2-Amino-4-fluorphenol 97%
2-Amino-4-fluorphenol
Purity: 97% CAS No.: 399-97-3 Molecular Formula: C6H6FNO Formula Weight: 127.12 Melting Point: 138-141° MDL No.: MFCD00077451
Formel: C₆H₆FNO
Molekylvægt: 127.12 g/mol
Smeltepunkt: 138…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077451
CAS-nummer: 399-97-3
EINECS: None