4-Amino-3-fluorphenol 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26084.MD H26084.03
H26084.MDEA 855 DKK
H26084.MD H26084.03
4-Amino-3-fluorphenol 96%
4-Amino-3-fluorphenol
Purity: 96% CAS No.: 399-95-1 Molecular Formula: C6H6FNO Formula Weight: 127.12 Melting Point: 137-140° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00077452
Formel: C₆H₆FNO
Smeltepunkt: 137…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077452
CAS-nummer: 399-95-1
EINECS: 402-230-0
UN nummer: 3077
ADR: 9,III