4-(Trifluormethoxy)anilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A17208.06
A17208.14
A17208.06EA
500
DKK
A17208.06
A17208.14
4-(Trifluormethoxy)anilin ≥98%
4-(Trifluormethoxy)anilin
Purity: 98%
CAS No.: 461-82-5
Molecular Formula: C7H6F3NO
Formula Weight: 177.13
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.4630
Odour: Characteristic
Boiling Point: 73-75°/10mm
Beilstein Reference: 2090209
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041314
Formel:
C₇H₆F₃NO Molekylvægt: 177.13 g/mol Kogepunkt: 73…75 °C (10 mmHg) Massefylde: 1.310 Flammepunkt: 81 °C (178 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041314 CAS-nummer: 461-82-5 EINECS: 207-317-5 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 II |