4-(Trifluormethoxy)anilin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
297640025 297640250
ACRO297640025EA 238 DKK
ACRO297640025 ACRO297640250
4-(Trifluormethoxy)anilin 99%
4-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Molekylvægt: 177.13 g/mol
Kogepunkt: 83…85 °C (15 mmHg)
Massefylde: 1.31 g/cm³
Flammepunkt: 80 °C
MDL Number: MFCD00041314
CAS-nummer: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %