4-Fluorphenylisocyanat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 1195-45-5
Molecular Formula: C7H4FNO
Formula Weight: 137.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Pungent, makes eyes water
Boiling Point: 55-56°/8mm
Beilstein Reference: 471609
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00002023
Formel:
C₇H₄FNO Molekylvægt: 137.11 g/mol Kogepunkt: 55…56 °C (8 mmHg) Massefylde: 1.210 Flammepunkt: 52 °C (125 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00002023 CAS-nummer: 1195-45-5 EINECS: 214-799-0 UN nummer: 3080 ADR: 6.1 II |