4-Fluorphenylisocyanat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
119600050 119600250
ACRO119600050EA 448 DKK
ACRO119600050 ACRO119600250
4-Fluorphenylisocyanat 99%
4-Fluorphenylisocyanat
Formel: C₇H₄FNO
Molekylvægt: 137.11 g/mol
Kogepunkt: 42…47 °C (1 mmHg)
Massefylde: 1.206 g/cm³
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002023
CAS-nummer: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN nummer: 3080
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %