3-Fluorphenylisocyanat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-3-isocyanatobenzene
Purity: 97+%
CAS No.: 404-71-7
Molecular Formula: C7H4FNO
Formula Weight: 137.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.5141
Odour: Pungent, makes eyes water
Boiling Point: 56-58°/14mm
Beilstein Reference: 774879
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00002015
Formel:
C₇H₄FNO Molekylvægt: 137.11 g/mol Kogepunkt: 56…58 °C (14 mmHg) Massefylde: 1.207 Flammepunkt: 41 °C (105 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00002015 CAS-nummer: 404-71-7 EINECS: 206-966-1 UN nummer: 3080 ADR: 6.1 II |