2,4-Difluorphenylisocyanat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2,4-Difluorophenylisocyanate
A12415.06
A12415.14
A12415.22
A12415.06EA
571
DKK
A12415.06
A12415.14
A12415.22
2,4-Difluorphenylisocyanat ≥98%
2,4-Difluorphenylisocyanat
Purity: 98+%
CAS No.: 59025-55-7
Molecular Formula: C7H3F2NO
Formula Weight: 155.11
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 64-66°/10mm
Beilstein Reference: 2831577
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00001997
Formel:
C₇H₃F₂NO Kogepunkt: 64…66 °C (10 mmHg) Massefylde: 1,310 Flammepunkt: 50 °C (122 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001997 CAS-nummer: 59025-55-7 UN nummer: 3080 ADR: 6.1,II |