2-Fluor-5-iodbenzoesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26175.03 H26175.06
H26175.03EA 385 DKK
H26175.03 H26175.06
2-Fluor-5-iodbenzoesyre ≥97%
2-Fluor-5-iodbenzoesyre
Purity: 97% CAS No.: 124700-41-0 Molecular Formula: C7H4FIO2 Formula Weight: 266.01 Melting Point: 162-165° MDL No.: MFCD03094517
Formel: C₇H₄FIO₂
Smeltepunkt: 162…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094517
CAS-nummer: 124700-41-0