5-fluorsalicylsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
B21751.03 B21751.06
B21751.03EA 700 DKK
B21751.03 B21751.06
5-fluorsalicylsyre ≥97%
5-fluorsalicylsyre
Purity: 97% CAS No.: 345-16-4 Molecular Formula: C7H5FO3 Formula Weight: 156.11 Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 2209120
Formel: C₇H₅FO₃
Molekylvægt: 156.11 g/mol
Kogepunkt: 295
Smeltepunkt: 178…182 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002456
CAS-nummer: 345-16-4
EINECS: 206-455-3