4-Fluor-2-methoxybenzoesyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H26179.03
H26179.06
H26179.03EA
316
DKK
H26179.03
H26179.06
4-Fluor-2-methoxybenzoesyre ≥99%
4-Fluor-2-methoxybenzoesyre
Purity: 99%
CAS No.: 395-82-4
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
Melting Point: 134-136°
MDL No.: MFCD00673010
Formel:
C₈H₇FO₃ Smeltepunkt: 134…136 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00673010 CAS-nummer: 395-82-4 |