2,4-Difluor-3-methoxybenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25597.06 B25597.14
B25597.06EA 901 DKK
B25597.06 B25597.14
2,4-Difluor-3-methoxybenzoesyre ≥98%
2,4-Difluor-3-methoxybenzoesyre
Purity: 98+% CAS No.: 178974-97-5 Molecular Formula: C8H6F2O3 Formula Weight: 188.13 Melting Point: 193-195° MDL No.: MFCD02258905
Formel: C₈H₆F₂O₃
Molekylvægt: 188.13 g/mol
Smeltepunkt: 193…195 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02258905
CAS-nummer: 178974-97-5