2,3-Difluor-6-methoxybenzoesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26830.03 H26830.09
H26830.03EA 824 DKK
H26830.03 H26830.09
2,3-Difluor-6-methoxybenzoesyre ≥97%
2,3-Difluor-6-methoxybenzoesyre
Purity: 97% CAS No.: 773873-26-0 Molecular Formula: C8H6F2O3 Formula Weight: 188.13 Melting Point: 126-129° MDL No.: MFCD04116018
Formel: C₈H₆F₂O₃
Molekylvægt: 188.13 g/mol
Smeltepunkt: 126…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116018
CAS-nummer: 773873-26-0
EINECS: None