3-Fluor-4-nitrobenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H26168.03
H26168.06
H26168.03EA
242
DKK
H26168.03
H26168.06
3-Fluor-4-nitrobenzoesyre ≥98%
3-Fluor-4-nitrobenzoesyre
Purity: 98+%
CAS No.: 403-21-4
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Melting Point: 173-176°
MDL No.: MFCD01862092
Formel:
C₇H₄FNO₄ Smeltepunkt: 173…176 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01862092 CAS-nummer: 403-21-4 |