4-Amino-2-fluorbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9751-5G PC9751-25G PC9751-100G
APOSPC9751-5GEA 164 DKK
APOSPC9751-5G APOSPC9751-25G APOSPC9751-100G
4-Amino-2-fluorbenzoesyre
4-Amino-2-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₆FNO₂
Molekylvægt: 155.13 g/mol
MDL Number: MFCD01569397
CAS-nummer: 446-31-1