Methyl4-nitrobenzoat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A12928.22 A12928.36
A12928.22EA 564 DKK
A12928.22 A12928.36
Methyl4-nitrobenzoat ≥99%
Methyl4-nitrobenzoat
Purity: 99% CAS No.: 619-50-1 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 95-97° Beilstein Reference: 1912198
Formel: C₈H₇NO₄
Smeltepunkt: 95…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007350
CAS-nummer: 619-50-1
EINECS: 210-599-2