Ethyl 4-fluorbenzoat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
146800050 146800250 146801000
ACRO146800050EA 136 DKK
ACRO146800050 ACRO146800250 ACRO146801000
Ethyl 4-fluorbenzoat 99%
Ethyl 4-fluorbenzoat
Formel: C₉H₉FO₂
Kogepunkt: 210 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 25…27 °C
Massefylde: 1,14 g/cm³
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000351
CAS-nummer: 451-46-7
EINECS: 207-194-8
Merck Index: 13,04198
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %