Methyl3-nitrobenzoat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Methyl 3-Nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid methyl ester
A15155.18
A15155.30
A15155.18EA
494
DKK
A15155.18
A15155.30
Methyl3-nitrobenzoat ≥98%
Methyl3-nitrobenzoat
Purity: 98+%
CAS No.: 618-95-1
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 279°
MDL No.: MFCD00007250
Formel:
C₈H₇NO₄ Molekylvægt: 181.15 g/mol Kogepunkt: 279 °C Smeltepunkt: 77…80 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007250 CAS-nummer: 618-95-1 EINECS: 210-573-0 |